Learn More
rac Dihydro Mebendazole, TRC
Code produit 30135607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135607 500 mg 500mg
30004188 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135607 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD449320500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60254-95-7
Formule moléculaire C16 H15 N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 297.31
Synonyme Carbamic acid, [5-(hydroxyphenylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), R 19167
Nom IUPAC méthyle N-[5-[hydroxy(phényl)méthyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(O)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Mebendazole-5-hydroxy
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H15N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14,20H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Poids de la formule 297.1113
Pourcentage de pureté >95%