Learn More
rac Dobutamine Hydrochloride, TRC
Code produit 30135025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135025 50 mg 50mg
30138097 100 mg 100mg
17903755 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135025 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49444550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 49745-95-1
Formule moléculaire C18 H23 N O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 337.84
Synonyme Dobutamine hydrochloride, (RS)-4-[2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]benzene-1,2-diol hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), DL-Dobutamine hydrochloride, Dobutrex, Inotrex, NSC 299583, dl-Dobutamine hydrochloride
Nom IUPAC 4-[2-[4-(4-hydroxyphényl)butan-2-ylamino]éthyl]benzène-1,2-diol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dobutamine hydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
Poids de la formule 337.1445