Learn More
rac Dobutamine Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dobutamine hydrochloride |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H |
| Poids de la formule | 337.1445 |