Learn More
rac Entérolactone-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac Enterolactone-d6 |
| CAS | 104411-11-2 |
| Formule moléculaire | C18H12D6O4 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | Dihydro-3,4-bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone-d6, trans-Dihydro-3,4-bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-2(3H)-Furanone-d6, HPMF-d6, trans-2,3-Bis(3-hydroxybenzyl)-γ-butyrolactone-d6 |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,8D,9D |
| SMILES | OC1=C([2H])C(C[C@H](C(OC2)=O)[C@@H]2CC3=C([2H])C=C([2H])C(O)=C3[2H])=C([2H])C=C1[2H] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 304.37 |