Learn More
rac Entérolactone-d6, TRC
Code produit 30377616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377616 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30377616 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5589535MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac Enterolactone-d6
CAS 104411-11-2
Formule moléculaire C18H12D6O4
Quantité 5 mg
Synonyme Dihydro-3,4-bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone-d6, trans-Dihydro-3,4-bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-2(3H)-Furanone-d6, HPMF-d6, trans-2,3-Bis(3-hydroxybenzyl)-γ-butyrolactone-d6
Formule InChI InChI=1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,8D,9D
SMILES OC1=C([2H])C(C[C@H](C(OC2)=O)[C@@H]2CC3=C([2H])C=C([2H])C(O)=C3[2H])=C([2H])C=C1[2H]
Poids moléculaire (g/mol) 304.37