Learn More
rac Épinéphrine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Epinephrine |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3 |
| Poids de la formule | 183.0895 |