Learn More
Dihydrochlorure de rac-Febrifugine, TRC
Code produit 30394120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30394120 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394120 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF2285005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-Febrifugine dihydrochloride
CAS 32434-42-7
Formule moléculaire C16 H19 N3 O3 . 2 Cl H
Quantité 5 mg
Synonyme 4(3H)-Quinazolinone, 3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-, hydrochloride (1:2), 4(3H)-Quinazolinone, 3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-, dihydrochloride (9CI), Febrifugine, dihydrochloride (8CI), (+)-Febrifugine dihydrochloride, 3-[3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-(3H)-quinazolinone dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H19N3O3.2ClH/c20-11(8-14-15(21)6-3-7-17-14)9-19-10-18-13-5-2-1-4-12(13)16(19)22;;/h1-2,4-5,10,14-15,17,21H,3,6-9H2;2*1H/t14-,15+;;/m1../s1
SMILES Cl.Cl.O[C@H]1CCCN[C@@H]1CC(=O)CN2C=Nc3ccccc3C2=O
Nom IUPAC 3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxypipéridine-2-yl]-2-oxopropyl]quinazoline-4-one ; Dihydrochlorure
Poids moléculaire (g/mol) 374.26
Poids de la formule 373.096