Learn More
chlorhydrate de fenfluramine-d5 rac, TRC
Code produit 30404432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404432 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30404432 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF2476021MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau rac Fenfluramine-d5 Hydrochloride
CAS 1216927-29-5
Formule moléculaire C12 D5 H11 F3 N . Cl H
Quantité 1 mg
Synonyme Fenfluramine Hydrochloride D5 (Ethyl D5), N-(Ethyl-d5)-α-methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine hydrochloride, 3-(Trifluoromethyl)-N-(ethyl-d5)-α-methylphenethylamine hydrochloride, N-Pentadeuterioethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride, N-(1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride, Fenfluramine-d5 hydrochloride, Fenfluramine-D5 (N-ethyl-D5) hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/i1D3,3D2;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
Nom IUPAC N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 272.749
Poids de la formule 272.132
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.