Learn More
rac Galaxolidone (Mélange de diastéromères), TRC
Code produit 17991515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991515 50 mg 50mg
17900495 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17991515 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG18900550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 507442-49-1
Formule moléculaire C18H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 272.38
Synonyme 4,6,7,8-Tetrahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-cyclopenta[g]-2-benzopyran-1(3H)-one
Nom IUPAC 4,6,6,7,8,8-hexaméthyl-4,7-dihydro-3H-cyclopente[g]isochromène-1-one
SMILES O=C1OCC(C)C2=CC3=C(C(C)(C)C(C)C3(C)C)C=C21
Specifications
Nom chimique ou matériau rac Galaxolidone (Mixture of Diastereomers)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H24O2/c1-10-9-20-16(19)13-8-15-14(7-12(10)13)17(3,4)11(2)18(15,5)6/h7-8,10-11H,9H2,1-6H3
Poids de la formule 272.1776
Pourcentage de pureté >95%