Learn More
rac-gamma-Nonanolactone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | gamma-Nonalactone |
| Quantité | 250 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3 |
| Poids de la formule | 156.115 |