Learn More
rac Guaifenesin, TRC
Code produit 30136909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
10mg
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136909 25 g 25g
17974565 10 mg 10mg
17931775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136909 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG81050025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-14-1
Formule moléculaire C10 H14 O4
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Synonyme 1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)- (6CI,8CI), 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propane, 2-G, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, Actifed C, Aeronesin, Amonidren, Aresol, Calmipan, Colrex Expectorant, Creson, Dilyn, Equicol, Giafen, Glycerin guaiacolate, Glycerol guaiacolate, Glycerol α-(2-methoxyphenyl) ether, Glycerol α-(o-methoxyphenyl)ether, Glycerol α-guaiacyl ether, Glyceryl guaiacol ether, Glyceryl guaiacolate, Glyceryl guaiacolate ether, Glyceryl guaiacyl ether, Glycerylguaiacol, Glycodex, Glycotuss, Guaiacol glycerin ether, Guaiacol glycerol ether, Guaiacol glyceryl ether, Guaiacuran, Guaiacurane, Guaiacyl glyceryl ether, Guaiamar, Guaianesin, Guaifenesin, Guaifenesine, Guaiphenesin, Guaiphenesine, Guajacuran, Guanar, Guayanesin, Hustosil, Hytuss, Methphenoxydiol, Miocurin, Mucinex, Muskurelax, My 301, Myocain, Myocaine, Myoscain, NSC 62112, Neuroton, Neurotone, Oresol, Oreson, Organidin NR, Relaxil G, Reorganin, Respenyl, Resyl, Ritussin, Robitussin, SL 90, Sirotol, Tenntus, Tenntuss, Trecid, Tulyn, XL 90, o-Methoxyphenyl glyceryl ether, racemic-Guaifenesin, α-Glyceryl guaiacol ether, α-Glyceryl guaiacolate ether
Nom IUPAC 3-(2-Méthoxyphénoxy)propane-1,2-diol
SMILES COc1ccccc1OCC(O)CO
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Guaifenesin
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
Poids de la formule 198.0892
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.