Learn More
chlorhydrate d'hydroxyéthyl norfenfluramine rac, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac Hydroxyethyl Norfenfluramine Hydrochloride |
| CAS | 54779-69-0 |
| Formule moléculaire | C12 H16 F3 N O . Cl H |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Ethanol, 2-[[1-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]-, hydrochloride (1:1) (ACI), Ethanol, 2-[[1-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]-, hydrochloride (9CI), Ethanol, 2-[[1-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]-, hydrochloride, (±)- (ZCI), (±)-Hydroxyethylnorfenfluramine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16F3NO.ClH/c1-9(16-5-6-17)7-10-3-2-4-11(8-10)12(13,14)15;/h2-4,8-9,16-17H,5-7H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)NCCO |
| Nom IUPAC | 2-[1-[3-(trifluorométhyl)phényl]propan-2-ylamino]éthanol ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 283.72 |
| Poids de la formule | 283.0951 |