Learn More
(Rac)-IBT6A, MedChemExpress
Code produit 16471677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471677 50 mg
16458217 5 mg
16416086 100 mg
16415508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16471677 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13036
MedChemExpress (Rac)-IBT6A is a racemate of IBT6A. IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
(Rac)-IBT6A is a racemate of IBT6A. IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau (Rac)-IBT6A
CAS 1412418-47-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22N6O
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (129.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N(C3CNCCC3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 386.45
Poids de la formule 386.45
Pourcentage de pureté 98.18%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation