Learn More
rac Indapamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Indapamide |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23) |
| Poids de la formule | 365.0601 |