Learn More
rac Lenalidomide-13C5, TRC
Product Code. 30481180
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Unit Size:
0.50mg
10mg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30481180 10 mg 10mg
30479463 1 mg 1mg
30477065 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30481180 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCL32800210MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1219332-91-8
Formule moléculaire C813C5H13N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 264.22
Synonyme Lenalidomide 13C5
SMILES Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)[13CH]3[13CH2][13CH2][13C](=O)N[13C]3=O
Specifications
Nom chimique ou matériau rac Lenalidomide-13C5
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)/i4+1,5+1,10+1,11+1,12+1