Learn More
rac Methotrimeprazine, TRC
Code produit 30135230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135230 25 mg 25mg
30012256 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135230 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26077525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 851-68-3
Formule moléculaire C19H24N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 328.47
Synonyme 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine, (±)-2-Methoxy-10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazine, (±)-Methotrimeprazine, 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-2-methoxyphenothiazine, dl-Methotrimeprazine
Nom IUPAC (2R)-3-(2-méthoxyphénothiazine-10-yl)-N,N,2-triméthypropane-1-amine
SMILES CN(C)CC(C)CN1C2=C(C=CC(OC)=C2)SC3=CC=CC=C31
Spécification
Nom chimique ou matériau rac Methotrimeprazine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2OS/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21/h5-11,14H,12-13H2,1-4H3/t14-/m1/s1
Poids de la formule 328.1609