Learn More
rac-Milnacipran Hydrochloride, TRC
Code produit 30133316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133316 100 mg 100mg
30132495 25 mg 25mg
30011843 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133316 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM344600100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101152-94-7
Formule moléculaire C15 H22 N2 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 282.81
Synonyme Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, (1R,2S)-rel- (9CI), Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-(±)-, Cyclopropanecarboxamide, 2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-, monohydrochloride, cis-, Dalcipran, F 2207, Ixel, Joncia, Milnacipran hydrochloride, Savella, Tivanyl, Toledomin, (1R,2S)-rel-, rac-Milnacipran Hydrochloride
Nom IUPAC (1S,2R)-2-(aminométhyl)-N,N-diéthyle-1-phénylcyclopropane-1-carboxamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CCN(CC)C(=O)[C@]1(C[C@H]1CN)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Milnacipran Hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m0./s1
Poids de la formule 282.1499