Learn More
rac-Monepantel, TRC
Code produit 30133779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133779 250 mg 250mg
17989074 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133779 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM515795250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 851976-50-6
Formule moléculaire C20 H13 F6 N3 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 473.39
Synonyme Benzamide, N-[1-cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]-, N-[1-Cyano-2-[5-cyano-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-methylethyl]-4-[(trifluoromethyl)thio]benzamide, N-[1-Cyano-2-(5-cyano-2-trifluoromethylphenoxy)-1-methylethyl]-4-trifluoromethylsulfanylbenzamide
Nom IUPAC N-[2-cyano-1-[5-cyano-2-(trifluorométhyl)phénoxy]propane-2-yl]-4-(trifluorométhylsulfanyl)benzamide
SMILES CC(COc1cc(ccc1C(F)(F)F)C#N)(NC(=O)c2ccc(SC(F)(F)F)cc2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-Monepantel
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H13F6N3O2S/c1-18(10-28,11-31-16-8-12(9-27)2-7-15(16)19(21,22)23)29-17(30)13-3-5-14(6-4-13)32-20(24,25)26/h2-8H,11H2,1H3,(H,29,30)
Poids de la formule 473.0633
Pourcentage de pureté >95%