Learn More
rac Mono(5-carboxy-2-ethylpentyl) Phthalate, TRC
Code produit 17980395
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17980395 2.5 mg 2.50mg
17954435 1 mg 1mg
17965045 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17980395 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM5255502.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40809-41-4
Formule moléculaire C16 H20 O6
Poids moléculaire (g/mol) 308.33
Synonyme Phthalic acid, mono-5-carboxy-2-ethylpentyl ester
Nom IUPAC 2-(5-carboxy-2-ethylpentoxy)carbonylbenzoic acid
SMILES CCC(CCCC(=O)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau rac Mono(5-carboxy-2-ethylpentyl) Phthalate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H20O6/c1-2-11(6-5-9-14(17)18)10-22-16(21)13-8-4-3-7-12(13)15(19)20/h3-4,7-8,11H,2,5-6,9-10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)
Poids de la formule 308.126
Pourcentage de pureté >95%