Learn More
rac N-benzyl nébivolol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac N-Benzyl Nebivolol |
| CAS | 929706-85-4 |
| Formule moléculaire | C29 H31 F2 N O4 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | α,α'-[[(Phenylmethyl)imino]bis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C29H31F2NO4/c30-22-8-12-26-20(14-22)6-10-28(35-26)24(33)17-32(16-19-4-2-1-3-5-19)18-25(34)29-11-7-21-15-23(31)9-13-27(21)36-29/h1-5,8-9,12-15,24-25,28-29,33-34H,6-7,10-11,16-18H2 |
| SMILES | OC(CN(CC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)Cc3ccccc3)C4CCc5cc(F)ccc5O4 |
| Nom IUPAC | 2-[bencil-[2-(6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il)-2-hidroxietil]amino]-1-(6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il)etanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 495.558 |
| Poids de la formule | 495.222 |