Learn More
Acide N-Boc-3,3-diméthyl-2-pyrrolidènecarboxylique racémique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac N-Boc-3,3-dimethyl-2-pyrrolidenecarboxylic Acid |
| CAS | 143979-40-2 |
| Formule moléculaire | C12 H21 N O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-6-12(4,5)8(13)9(14)15/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C)(C)C1C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3,3-diméthyl-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonate]pyrrolidine-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 243.3 |
| Poids de la formule | 243.1471 |