Learn More
rac N-Déméthyl Prométhazine-d3 Chlorhydrate, TRC
Code produit 30366005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366005 2.5 mg 2.50mg
30363976 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30366005 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2312222.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330173-19-7
Formule moléculaire C16H16D3ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 309.87
Synonyme N,α-Dimethyl-10H-phenothiazine-10-ethanamine-d3 Hydrochloride, Nor1-Promethazine-d3 Monohydrochloride
SMILES CC(NC([2H])([2H])[2H])CN1C2=C(C=CC=C2)SC3=CC=CC=C31.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau rac N-Demethyl Promethazine-d3 Hydrochloride
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(17-2)11-18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H/i2D3;