Learn More
rac N-Déméthyl Prométhazine Hydrochlorhydrate, TRC
Code produit 30008442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008442 250 mg 250mg
17941585 25 mg 25mg
17963015 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008442 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD231220250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60113-77-1
Formule moléculaire C16 H18 N2 S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 306.85
Synonyme (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Norpromethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,α-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,α-dimethyl-, monohydrochloride (9CI)
Nom IUPAC N-méthyl-1-phénothiazine-10-ylpropane-2-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CNC(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride (Norpromethazine Hydrochloride)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(17-2)11-18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 306.0957
Pourcentage de pureté >95%