Learn More
rac N,O-Didesméthyl Tramadol-d3, TRC
Code produit 30381059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30381059 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30381059 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4412221MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol-d3
CAS 1261398-22-4
Formule moléculaire C14H18D3NO2
Quantité 1 mg
Synonyme N,O-Didesmethyltramadol-D3 (N-methyl-D3), N,O-Didesmethyltramadol-d3, rel-3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-[[(methyl-d3)amino]methyl]cyclohexyl]phenol, rac N,O-Didesmethyl Tramadol-d3, 3-[(1RS,2RS)-1-Hydroxy-2-[[(methyl-d3)amino]methyl]cyclohexyl]phenol, cis-3-[1-Hydroxy-2-[[(methyl-d3)amino]methyl]cyclohexyl]phenol
Formule InChI InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Poids moléculaire (g/mol) 238.34
Poids de la formule 238.1761