Learn More
rac N,O-Didesméthyl Tramadol, TRC
Code produit 30012501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012501 1 mg 1mg
30006565 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012501 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4412201MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138853-73-3
Formule moléculaire C14 H21 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 235.32
Synonyme Phenol, 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, rel-, Phenol, 3-[1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, cis-(±)-, rel-3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol, Phenol, 3-[1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, cis-, N,O-Didesmethyltramadol, rac N,O-Didesmethyl Tramadol, 3-[(1RS,2RS)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol, cis-3-[1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol
Nom IUPAC 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-(méthylaminométhyl)cyclohexyl]phénol
SMILES CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1
Poids de la formule 235.1572