Learn More
rac-Naproxen, TRC
Code produit 30012485
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012485 25 g 25g
30006899 1 g 1g
30008654 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012485 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN37752625G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23981-80-8
Formule moléculaire C14 H14 O3
Poids moléculaire (g/mol) 230.26
Synonyme rac-Naproxen, 6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (RS)-Naproxen, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)propionic acid, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (±)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (±)-Naproxen, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propionic acid, 6-Methoxy-2-naphthyl-α-methylacetic acid, DL-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, DL-Naproxen, Racemic naproxen, α-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Nom IUPAC 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau rac Naproxen
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)
Poids de la formule 230.0943