Learn More
rac Naringenin, TRC
Product Code. 30133675
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
500 g
Unit Size:
1g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30133675 500 g 500g
17964335 1 g 1g
17950515 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30133675 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN378950500G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67604-48-2
Formule moléculaire C15 H12 O5
Poids moléculaire (g/mol) 272.25
Synonyme rac-Naringenin, 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (R,S)-Naringenin, (RS)-Naringenin, (±)-5,7,4'-Trihydroxyflavanone, (±)-Naringenin, 4',5,7-Trihydroxyflavanone, 5,7,4'-Trihydroxyflavanone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chroman-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, ST 057236, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-2,3-dihydrochromène-4-une
SMILES Oc1ccc(cc1)C2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Specifications
Nom chimique ou matériau omega-Benzoyloxyresacetophenone
Quantité 500 g
Formule InChI InChI=1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2
Poids de la formule 272.0685