Learn More
rac Nebivolol Hydrochloride, TRC
Code produit 30137595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137595 10 mg 10mg
30132616 100 mg 100mg
17900755 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN38790010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169293-50-9
Formule moléculaire C22 H25 F2 N O4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 441.9
Synonyme 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, hydrochloride (1:1), 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, hydrochloride (9CI)
Nom IUPAC 1-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromène-2-yl)-2-[[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chrome-2-yl)-2-hydroxyéthyl]amino]éthanol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.OC(CNCC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)C3CCc4cc(F)ccc4O3
Spécification
Nom chimique ou matériau rac Nebivolol, Hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H
Poids de la formule 441.1518