Learn More
rac-Nor Laudanosine Hydrochloride, TRC
Code produit 30135875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135875 1 g 1g
30138328 250 mg 250mg
30006236 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135875 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN7100401G
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6429-04-5
Formule moléculaire C20 H25 N O4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 379.88
Synonyme 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxyisoquinoline Hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-veratrylisoquinoline Hydrochloride, (±)-N-Norlaudanosine Hydrochloride, (±)-Norlaudanosine Hydrochloride, (±)-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride, Tetrahydropapaverine Hydrochloride;
Nom IUPAC 1-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyl]-6,7-diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1ccc(CC2NCCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-Nor Laudanosine Hydrochloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C20H25NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-6,10-12,16,21H,7-9H2,1-4H3;1H
Poids de la formule 379.155