Learn More
rac-Nor Laudanosine Hydrochloride, TRC
Code produit 30138328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138328 250 mg 250mg
30135875 1 g 1g
30006236 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138328 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN710040250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6429-04-5
Formule moléculaire C20 H25 N O4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 379.88
Synonyme 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxyisoquinoline Hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-veratrylisoquinoline Hydrochloride, (±)-N-Norlaudanosine Hydrochloride, (±)-Norlaudanosine Hydrochloride, (±)-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride, Tetrahydropapaverine Hydrochloride;
Nom IUPAC 1-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyl]-6,7-diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1ccc(CC2NCCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-Nor Laudanosine Hydrochloride
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H25NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-6,10-12,16,21H,7-9H2,1-4H3;1H
Poids de la formule 379.155