Learn More
rac Octopamine Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Octopamine hydrochloride |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H |
| Poids de la formule | 189.0557 |