Learn More
rac-Pagoclone, TRC
Code produit 30412678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412678 1 mg -
30411970 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30412678 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP1338451MG
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 133737-48-1
Formule moléculaire C23H22ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 407.89
Synonyme 2-(7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-(5-methyl-2-oxohexyl)-1H-isoindol-1-one, RP 59037, IP 456, RP 62955
SMILES CC(C)CCC(=O)CC1C2=CC=CC=C2C(=O)N1C3=NC4=C(C=CC(=N4)Cl)C=C3
Specifications
Nom chimique ou matériau rac-Pagoclone
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H22ClN3O2/c1-14(2)7-10-16(28)13-19-17-5-3-4-6-18(17)23(29)27(19)21-12-9-15-8-11-20(24)25-22(15)26-21/h3-6,8-9,11-12,14,19H,7,10,13H2,1-2H3