Learn More
rac-Pinocembrin, TRC
Code produit 30240861
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30240861 2.5 g 2.50g
30240612 250 mg 250mg
30240709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240861 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP4684952.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68745-38-0
Formule moléculaire C15 H12 O4
Poids moléculaire (g/mol) 256.25
Synonyme Flavanone, 5,7-dihydroxy- (7CI), 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, (±)-5,7-Dihydroxyflavanone, (±)-Pinocembrin, NSC 43318, rac-Pinocembrin
Nom IUPAC 5,7-dihydroxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES Oc1cc(O)c2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Pinocembrin
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C15H12O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,13,16-17H,8H2
Poids de la formule 256.0736