Learn More
Chlorhydrate de rac-propranolol, TRC
Code produit 30418920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418920 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418920 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP83180050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Propanolol Hydrochloride
CAS 318-98-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C16 H21 N O2 . Cl H
Quantité 50 mg
Synonyme 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-','hydrochloride (1:1), 2-Propanol','1-(isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-','hydrochloride (8CI), 2-Propanol','1-[(1-methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-','hydrochloride (9CI), (R,S)-Propranolol hydrochloride, (RS)-Propranolol hydrochloride, (±)-Propranolol hydrochloride, 1-(1-Naphthoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(1-Naphthyloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthoxy)-2-propanol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)propan-2-ol hydrochloride, 1-(Isopropylamino)-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol hydrochloride, 1-(Naphthalen-1-yloxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol hydrochloride, 1-Isopropylamino-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol monohydrochloride, Anaprilin, Anapriline, Angilol, Apsolol, Avlocardyl, Bedranol, Beprane, Berkolol, Beta-Neg, Beta-Tablinen, Beta-Timelets, Betacap, Cardinol, Caridolol, Ciplar, DL-Anapriline, DL-Propranolol hydrochloride, Deralin, Docitan, Dociton, Duranol, Efektolol, Elbol, Frekven, Hemangeol, Hemangiol, ICI 45520, Inderal, Inderal LA, Inderalici, Indobloc, Intermigran, Kemi S, Monoprolol, NSC 91523, Naprilin, Obsidan, Oposim, Prano-Puren, Prophylux, Propranolol chloride, Propranolol hydrochloride, Propranur, Propraratiopharm, Pylapron, Rapynogen, Sagittol, Servanolol, Sloprolol, Sumial, Tesnol, dl-Propranolol hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
Nom IUPAC 1-naphtalén-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 295.8
Poids de la formule 295.1339
Pourcentage de pureté >95