Learn More
(Rac)-Rotigotine hydrochloride, MedChemExpress
Description
(Rac)-Rotigotine hydrochloride is a racemate of Rotigotine. Rotigotine is a full agonist of dopamine receptor, a partial agonist of the 5-HT1A receptor, and an antagonist of the α2B-adrenergic receptor, with Kis of 0.71 nM, 4-15 nM, and 83 nM for the dopamine D3 receptor and D2, D5, D4 receptors, and dopamine D1 receptor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Rac)-Rotigotine hydrochloride |
| CAS | 102120-99-0 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H26ClNOS |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (142.07 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | OC1=C2CCC(N(CCC)CCC3=CC=CS3)CC2=CC=C1.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 351.93 |
| Poids de la formule | 351.93 |
| Afficher plus |