Learn More
rac Styrène Glycol, TRC
Code produit 30418150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418150 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418150 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6878102G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Styrene Glycol
CAS 93-56-1
Formule moléculaire C8 H10 O2
Quantité 2 g
Synonyme 1,2-Ethanediol','1-phenyl-, 1,2-Ethanediol','phenyl- (6CI,7CI), 1-Phenyl-1,2-ethanediol, (1,2-Dihydroxyethyl)benzene, (RS)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (±)-1-Phenyl-1,2-ethanediol, (±)-Phenyl glycol, (±)-Phenyl-1,2-ethanediol, (±)-Styrene glycol, 1,2-Dihydroxy-1-phenylethane, 1,2-Dihydroxy-2-phenylethane, 1-Phenyl-1,2-glycol, 1-Phenylethylene glycol, NSC 406601, Phenyl glycol, Phenylethylene glycol, Styrene glycol, Styrolyl alcohol, cis-1-Phenyl-1,2-ethanediol, α,β-Dihydroxyethylbenzene, β-Hydroxy-β-phenylethanol, 1-Phenylethane-1,2-diol
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2
SMILES OCC(O)c1ccccc1
Nom IUPAC 1-phényl-thane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 138.16
Poids de la formule 138.0681