Learn More
rac-Synephrine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Synephrine |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3 |
| Poids de la formule | 167.0946 |
| Pourcentage de pureté | >95% |