Learn More
rac Tamsulosin-d3 Hydrochloride, TRC
Code produit 30425836
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30425836 10 mg
30414700 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30425836 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT00635210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189923-88-3
Formule moléculaire C20H26D3ClN2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 447.99
Synonyme 2-Methoxy-5-[3,3,3-trideuterio-2-[2-(2-ethoxyphenoxy)ethylamino]propyl]benzenesulfonamide hydrochloride, 5-[2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl]amino]propyl-3,3,3-d3]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride, (±)-Tamsulosin-d3 hydrochloride, (RS)-Tamsulosin-d3 hydrochloride, (RS)-Tamsulosin-D3 (propyl-3,3,3-D3) hydrochloride, rac Tamsulosin-d3 Hydrochloride
SMILES NS(C1=CC(CC(C([2H])([2H])[2H])NCCOC2=CC=CC=C2OCC)=CC=C1OC)(=O)=O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau rac Tamsulosin-d3 Hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/i2D3;
Poids de la formule 447.1674