Learn More
rac Ténofovir-d6, TRC
Code produit 30415737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415737 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30415737 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT01850210MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenofovir-D6
CAS 1020719-94-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 2H6 H8 N5 O4 P
Quantité 10 mg
Synonyme P-[[1-[(6-amino-9H-purin-9-yl)methyl-d2]ethoxy-1,2,2,2-d4]methyl]phosphonic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/i1D3,2D2,6D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(OCP(=O)(O)O)C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12
Nom IUPAC Acide [1-(6-aminopurin-9-yl)-1,1,2,3,3,3-hexadeutéropropan-2-yl]oxyméthylphosphonique
Poids moléculaire (g/mol) 293.25
Poids de la formule 293.116
Pourcentage de pureté >95