Learn More
rac threo-Dihydro Bupropion Hydrochloride, TRC
Code produit 30382844
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30382844 100 mg 100mg
30375009 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30382844 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD448670100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80478-42-8
Formule moléculaire C13 H20 Cl N O . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 278.22
Synonyme rac threo-2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-ol Hydrochloride
Nom IUPAC (1S,2S)-2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-ol hydrochloride
SMILES CC(C)(C)N[C@@H](C)[C@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau rac threo-Dihydro Bupropion Hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H20ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,12,15-16H,1-4H3;1H/t9-,12+;/m0./s1
Poids de la formule 277.1