Learn More
rac trans-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy Carbamazépine, TRC
Code produit 17992805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992805 2.5 mg 2.50mg
17910925 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17992805 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4490402.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58955-93-4
Formule moléculaire C15 H14 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 270.28
Synonyme 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, (10R,11R)-rel-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-, trans-, rel-(10R,11R)-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, CGP 10000, Carbamazepine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxy, Dihydrocarbamazepine-10,11-trans-diol, trans-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine, trans-10,11-Dihydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, trans-Carbamazepine-10,11-dihydro-10,11-dihydroxide
Nom IUPAC (5R,6R)-5,6-dihydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2[C@@H](O)[C@H](O)c3ccccc13
Specifications
Nom chimique ou matériau rac trans-10,11-Dihydro-10,11-dihydroxy Carbamazepine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14,18-19H,(H2,16,20)/t13-,14-/m1/s1
Poids de la formule 270.1004
Pourcentage de pureté >95%