Learn More
Acide trans-2-phénylcyclopropanecarboxylique racémique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 939-90-2 |
| Formule moléculaire | C10H10O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (1R,2R)-rel-2-Phenyl-cyclopropanecarboxylic Acid, (+/-)-trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic Acid, NSC 40846 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O2/c11-10(12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2,(H,11,12)/t8-,9+/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | acide (1R,2R)-2-phénylcyclopropane-1-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.19 |
| Poids de la formule | 162.0681 |