Learn More
Acide trans-2-phénylcyclopropanecarboxylique racémique, TRC
Code produit 30424414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424414 5 g 5g
30418352 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30424414 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP3196855G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac trans-2-Phenylcyclopropanecarboxylic Acid
CAS 939-90-2
Formule moléculaire C10H10O2
Quantité 5 g
Synonyme (1R,2R)-rel-2-Phenyl-cyclopropanecarboxylic Acid, (+/-)-trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic Acid, NSC 40846
Formule InChI InChI=1S/C10H10O2/c11-10(12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2,(H,11,12)/t8-,9+/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
Nom IUPAC acide (1R,2R)-2-phénylcyclopropane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Poids de la formule 162.0681