Learn More
Acide trans-3-amino-1-oxyl-2,2,5,5-tétraméthylpyrrolidine-4-carboxylique racémique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Amino-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-4-carboxylic A |
| CAS | 15871-58-6 |
| Formule moléculaire | C10 H19 N2 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H19N2O3/c1-9(2)5-12(15)10(3,4)7(11)6(9)8(13)14/h6-7H,5,11H2,1-4H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC1(C)CN([O])C(C)(C)C(N)C1C(=O)O |
| Nom IUPAC | 3-amino-1-λ ^{1}-ácido oxidanil-2,2,5,5-tetrametilpiperidina-4-carboxílico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 215.27 |
| Poids de la formule | 215.1396 |