Learn More
ester de N-hydroxysuccinimide d'hémisuccinate de 3'-hydroxyméthylnicotine rac-trans, TRC
Code produit 30404053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404053 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404053 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9481955MG
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-trans 3'-Hydroxymethylnicotine Hemisuccinate N-Hydroxysuccinimide Ester
CAS 1207282-60-7
Formule moléculaire C19H23N3O6
Quantité 5 mg
Synonyme Rac-Trans 3'-Hydroxymethylnicotine Hemisuccinate N-Hydroxysuccinimide Ester
Formule InChI InChI=1S/C19H23N3O6/c1-21-10-8-14(19(21)13-3-2-9-20-11-13)12-27-17(25)6-7-18(26)28-22-15(23)4-5-16(22)24/h2-3,9,11,14,19H,4-8,10,12H2,1H3/t14-,19-/m1/s1
SMILES CN1CC[C@@H]([C@H]1C2=CN=CC=C2)COC(=O)CCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Poids moléculaire (g/mol) 389.4
Poids de la formule 389.1587