Learn More
rac-trans-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-Acide carboxylique, TRC
Code produit 30389032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30389032 5 g -
30400454 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30389032 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9511705G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147027-04-1
Formule moléculaire C4H6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 150.15
Synonyme (2R,5R)-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid
Nom IUPAC (2S,5S)-5-hydroxy-1,3-oxathiolane-2-acide carboxylique
SMILES O[C@@H]1CS[C@H](O1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-trans-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H6O4S/c5-2-1-9-4(8-2)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-,4-/m0/s1
Poids de la formule 149.9987