Learn More
rac-trans-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-Acide carboxylique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | rac-trans-5-Hydroxy-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O4S/c5-2-1-9-4(8-2)3(6)7/h2,4-5H,1H2,(H,6,7)/t2-,4-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 149.9987 |