Learn More
rac, trans-Milnacipran Hydrochloride, TRC
Code produit 30477122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477122 50 mg 50mg
30470055 10 mg 10mg
30466536 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30477122 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM34462550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105310-47-2
Formule moléculaire C15H23ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 282.81
Synonyme (1R,2R)-rel-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide Monohydrochloride, trans-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenyl-cyclopropanecarboxamide Monohydrochloride
Nom IUPAC (1S,2S)-2-(aminométhyl)-N,N-diéthyle-1-phénylcyclopropane-1-carboxamide ; Chlorhydrate
SMILES NC[C@H]1C[C@]1(C2=CC=CC=C2)C(N(CC)CC)=O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau rac,trans-Milnacipran Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-3-17(4-2)14(18)15(10-13(15)11-16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,13H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;1H/t13-,15-;/m1./s1
Poids de la formule 282.1499
Pourcentage de pureté >95%