Learn More
rac-Vigabatrin Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | rac-Vigabatrin Hydrochloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-5(7)3-4-6(8)9;/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9);1H |
| Poids de la formule | 165.0557 |
| Pourcentage de pureté | >95% |