Learn More
Racecadotril-d5, TRC
Code produit 30417127
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30417127 100 mg
30410884 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30417127 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR070602100MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1246815-11-1
Formule moléculaire C21H18D5NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 390.51
Synonyme N-[2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine (Phenyl-d5)methyl Ester, Acetorphan-d5, (+/-)-Racecadotril-d5, Redotil-d5, Tiorfan-d5
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl 2-[[2-(acetylsulfanylmethyl)-3-phenylpropanoyl]amino]acetate
SMILES [2H]C1=C(C(=C(C(=C1[2H])[2H])COC(=O)CNC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)CSC(=O)C)[2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Racecadotril-d5
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)/i3D,6D,7D,10D,11D
Poids de la formule 390.1662